Cyklohexanon
Katalogové číslo EHERC11825500
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Sekvence:2070
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,02755
Bod varu:155,6 °C (1013 hPa)
Bod tání:–31 °C
Hustota:0,9478 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:43 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-631-1
UN:1915
ADR:3,III
REACH:01-2119453616-35
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:108-94-1
Vzorec:C₆H₁₀(=O)
MDL číslo:MFCD00001625