Orders LinkContactUsLinkComponent
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo 27341.294
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   VWR Chemicals
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Katalogové číslo 27341.294
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  91-22-5
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  91-22-5
Price
5 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:91-22-5
  • Vzorec:C₉H₇N
  • MDL číslo:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16
  • Merck Index:13,08160
  • Bod varu:238 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–15 °C
  • Hustota:1,095 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:107 °C (ot. pohárek)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,095 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:202-051-6
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 96 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037