Chinolin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
O tomto produktu
- Číslo CAS:91-22-5
- Vzorec:C₉H₇N
- MDL číslo:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16
- Merck Index:13,08160
- Bod varu:237 °C (760 mmHg)
- Bod tání:–15 °C
- Hustota:1,095 g/cm³
- Bod vzplanutí:101 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2656
- ADR:6.1,III
- :Density: 1,095 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:202-051-6
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
- Číslo CAS:91-22-5
- Vzorec:C₉H₇N
- MDL číslo:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16
- Merck Index:13,08160
- Bod varu:237 °C (760 mmHg)
- Bod tání:–15 °C
- Hustota:1,095 g/cm³
- Bod vzplanutí:101 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2656
- ADR:6.1,III
- :Density: 1,095 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:202-051-6
Documents
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless to dark brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice