Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Storkbill, 110 mm
Katalogové číslo 231-0434
Dodavatel:   MURRAY S
Forceps
Katalogové číslo 231-0434
Dodavatel:  MURRAY S
Forceps
Storkbill, 110 mm
Přejít na:
Price
204,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Storkbill
  • Délka:
    110 mm