Orders LinkContactUsLinkComponent
Waste bin, B1, Tork® Elevation
Waste bin, B1, Tork® Elevation
01, Bílá, 50 L, 389×289×629 mm
Katalogové číslo 115-1689
Dodavatel:   Essity
Waste bin, B1, Tork® Elevation
Katalogové číslo 115-1689
Dodavatel:  Essity
Waste bin, B1, Tork® Elevation
Waste bin, B1, Tork® Elevation
01, Bílá, 50 L, 389×289×629 mm
Price
4 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This plastic waste bin can be placed on the ground or wall-mounted. Thanks to its modern design and its optional lid it ensures a neat and clean appearance.
  • Intuitive loading for easier maintenance
  • Easy opening
  • Optional lid with soft closing: Hygienic and safe solution
Specifikace
  • Kapacita:
    50 L
  • Barva:
    Bílá
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    389×289×629 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lid, White, 241×13×307 mm
    Lid, White, 241×13×307 mm
    115-1619
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 882,00 Kč