Orders LinkContactUsLinkComponent
Hinged coupling for stirrers
Hinged coupling for stirrers
Hinged coupling for stirrers, with pivot 10 mm
Katalogové číslo LENZ06400501
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Hinged coupling for stirrers
Katalogové číslo LENZ06400501
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Hinged coupling for stirrers
Hinged coupling for stirrers
Hinged coupling for stirrers, with pivot 10 mm
Přejít na:
Price
6 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This hinged coupling are made of steel, nickel-plated.
Specifikace
  • Popis:
    Hinged coupling for stirrers, with pivot 10 mm