Stojan na pipety, otočný
Catalog # 612-5697
Supplier: BURKLE
Specifications
- Určeno pro:40 pipet (do Ø 18 mm)
- Barva:Bílá
- Popis:Stojan na pipety, otočný
- Bal.:1
Specifications
About this item
Stojan na pipety má dva děrované otočné talíře a jeden odkapový talíř. Do otvorů je možné vložit až 40 naplněných odměrných pipet různých velikostí do průměru 18 mm.
- PP, pochromovaná ocel
- možnost nastavení výšky až do 450 mm
- odkapový talíř chrání špičky pipet a pracovní stůl před odkapávající kapalinou
- stojan je bezpečný a stabilní, díky mohutnému podstavci se nepřevrhne
- nejsou nutné žádné svorky díky zabudovanému magnetu
- výška talířů je snadno nastavitelná jednou rukou