Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes
Microtubes
Dodavatel:   RATIOLAB
Microtubes
Dodavatel:  RATIOLAB
Certifikáty
Microtubes
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
The 0.65 and 1.2 ml micro-tubes can be supplied as single, strips of 8 or in 96-well format as a refill system for 8 x 12 plates.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Kapacita
    Dostupnost
    Price
  • RATI8200001
    single, for use with racks
    single, for use with racks
    1,2 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5.000 KS
    1 * 5.000 KS - 5 350,00 Kč
    5 350,00 Kč
    1 * 5.000 KS
       5 350,00 Kč
  • RATI8200002
    strips of 8 tubes
    strips of 8 tubes
    1,2 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 600 KS
    1 * 600 KS - 5 520,00 Kč
    5 520,00 Kč
    1 * 600 KS
       5 520,00 Kč
  • RATI8200021
    single, for use with racks
    single, for use with racks
    0,65 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5.000 KS
    1 * 5.000 KS - 5 350,00 Kč
    5 350,00 Kč
    1 * 5.000 KS
       5 350,00 Kč
  • RATI8200022
    strips of 8 tubes
    strips of 8 tubes
    0,65 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 600 KS
    1 * 600 KS - 5 520,00 Kč
    5 520,00 Kč
    1 * 600 KS
       5 520,00 Kč