ContactUsLinkComponent
Dvojchroman draselný 1/6 mol/l (1 N) vodný roztok volumetric solution
Toxic
Health
Dvojchroman draselný 1/6 mol/l (1 N) vodný roztok volumetric solution
Catalog # REGEKC2016F
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Toxic
Health
Dvojchroman draselný 1/6 mol/l (1 N) vodný roztok volumetric solution
Catalog # REGEKC2016F
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367