ContactUsLinkComponent
Kyselina chlorovodíková 0.25 mol/l (0.25 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková 0.25 mol/l (0.25 N) volumetric solution
Katalogové číslo REGEH20255
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Kyselina chlorovodíková 0.25 mol/l (0.25 N) volumetric solution
Katalogové číslo REGEH20255
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
  • Environmentally Preferable:
Specifikace
O tomto produktu
Synonyma: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
 :
Hustota:1,004 g/cm³ (25 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
UN:1789
Číslo CAS:7647-01-0
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324