0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Kyselina sorbová 10 µg/ml v methanolu
Kyselina sorbová 10 µg/ml v methanolu
PROONE9322
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Kyselina sorbová 10 µg/ml v methanolu
PROONE9322
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
110-44-1
Popis:
Kyselina sorbová 10 µg/ml v methanolu
Vzorec:
C₆H₈O₂
Popis:
Sorbic acid