2,4-Dinitro-N-phenylaniline
Katalogové číslo EHERC12783702
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,1 g
- Sekvence:3020
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:213-508-4
Číslo CAS:961-68-2
Vzorec:C₁₂H₉N₃O₄
MDL číslo:MFCD00007223