Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks for burettes, angled, DURAN®
Stopcocks for burettes, angled, DURAN®
2,0 mm, 12,5 NS
Katalogové číslo SCOT286451205
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Stopcocks for burettes, angled, DURAN®
Katalogové číslo SCOT286451205
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Stopcocks for burettes, angled, DURAN®
2,0 mm, 12,5 NS
Přejít na:
Price
13 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, fine ground, without keys.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass manipulators.
Specifikace
  • Ø otvoru:
    2,0 mm
  • Kohout:
    12,5 NS