Toluen, GPR RECTAPUR® low in sulphur
304547S
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
:
:13,09607
:110,6 °C (1013 hPa)
:–95 °C
:0,867 g/cm³ (20 °C)
:4 °C
:Ambient
:203-625-9
:1294
:3,II
:05-2114615130-69
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:108-88-3
:C₆H₅CH₃
:MFCD00008512