Scintillation vials
20,00 ml, 27×60 mm, Ano
Katalogové číslo 218-2255
Dodavatel: RATIOLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Scintillation vials made of polyethylene (PE-LD).
- Convenient closing and opening
- Leakproof cap
- For use with robotic analytical system
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Ø×H:27×60 mm
- Kapacita:20,00 ml