Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic tubes
Cryogenic tubes
Dodavatel:   RATIOLAB
Cryogenic tubes
Dodavatel:  RATIOLAB
Certifikáty
9 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PP tubes with integrated seal in lid and white writing area. Developed for storing and conserving the tissue culture and biological samples at extremely low temperatures. Suitable for use in freezers as well as in gaseous phase of liquid nitrogen to -190 °C.
  • White graduated
  • Equipped with base for using with one hand
  • Free of DNA, DNase, pyrogens and ATP
Produced in a class 7 cleanroom (class 10000) according to DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 and 14698 (Federal Standard 209).
Certifications: Produced in a class 7 cleanroom (class 10000) according to DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 and 14698 (Federal Standard 209).
Packaging: Packaged in PE bags containing 100 tubes in boxes.
Documents
Product Family Options
With male thread
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Základna
    Ø×H
    Čepice součástí
    Dostupnost
    Price
  • 01
    1,20 ml
    Freestanding
    12,3×41 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 5 800,00 Kč
    5 800,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       5 800,00 Kč
  • 02
    2,00 ml
    Round bottom
    12,3×46 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 5 800,00 Kč
    5 800,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       5 800,00 Kč
  • 03
    2,00 ml
    Freestanding
    12,3×47 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 5 800,00 Kč
    5 800,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       5 800,00 Kč
  • 04
    3,00 ml
    Freestanding
    12,3×71 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 6 450,00 Kč
    6 450,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       6 450,00 Kč
  • 05
    4,00 ml
    Freestanding
    12,3×75 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 7 100,00 Kč
    7 100,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       7 100,00 Kč
  • 06
    5,00 ml
    Freestanding
    12,3×90 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 8 080,00 Kč
    8 080,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       8 080,00 Kč
With female thread
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Základna
    Ø×H
    Čepice součástí
    Dostupnost
    Price
  • 07
    2,00 ml
    Freestanding
    12,3×48 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 6 450,00 Kč
    6 450,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       6 450,00 Kč
  • 08
    4,00 ml
    Freestanding
    12,3×76 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 6 770,00 Kč
    6 770,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       6 770,00 Kč
  • 09
    5,00 ml
    Freestanding
    12,3×91 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 8 700,00 Kč
    8 700,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       8 700,00 Kč