Double bosshead, cross type
Hliník, 16,5 mm
Katalogové číslo BOCH5333
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Cross type bossheads made of aluminium.
- For rods up to 16,5 mm
- Angle: 90°
- With thumb screw (M8)
Specifikace
- Materiál:Hliník
- Pro tyč Ø:16,5 mm