Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bosshead, cross type
Double bosshead, cross type
Nerezová ocel 18/10, 16,5 mm
Katalogové číslo BOCH5311
Dodavatel:   BOCHEM
Double bosshead, cross type
Katalogové číslo BOCH5311
Dodavatel:  BOCHEM
Double bosshead, cross type
Double bosshead, cross type
Nerezová ocel 18/10, 16,5 mm
Přejít na:
Price
1 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Cross type double bossheads made of stainless steel.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90 + 180°
  • With socket screw (M6)
Specifikace
  • Materiál:
    Nerezová ocel 18/10
  • Pro tyč Ø:
    16,5 mm