Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, triangular, disposable
Beakers, triangular, disposable
, 50 ml, , 57 mm, 49 mm, 5 ml
Katalogové číslo BURK7109-0050
Dodavatel:   BURKLE
Beakers, triangular, disposable
Katalogové číslo BURK7109-0050
Dodavatel:  BURKLE
Beakers, triangular, disposable
Beakers, triangular, disposable
, 50 ml, , 57 mm, 49 mm, 5 ml
Přejít na:
Price
15,10 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable to +121 °C
  • Stackable
Multipurpose beakers with three non-drip spouts. With easy to read raised graduations.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    49 mm
  • Interval stupnice:
    5 ml
  • Kapacita:
    50 ml
  • Výška:
    57 mm