Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ceramic
Forceps, ceramic
Dodavatel:   RSG
Forceps, ceramic
Dodavatel:  RSG
Certifikáty
Forceps, ceramic
Forceps, ceramic
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These ceramic forceps are available with blunt tips (1 mm width) or with pointed tips.
Product Family Options
Solid, blunt
Informace o produktu
  • Type
    Barva
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Blunt, straight, smooth tips
    Bílá
    125 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 150,00 Kč
    14 150,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 150,00 Kč
  • Blunt, straight, serrated tips
    Bílá
    125 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 150,00 Kč
    14 150,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 150,00 Kč
Solid, pointed
Informace o produktu
  • Type
    Barva
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Pointed, straight, smooth tips
    Bílá
    120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 16 430,00 Kč
    16 430,00 Kč
    1 * 1 KS
       16 430,00 Kč
  • Pointed, curved, smooth tips
    Bílá
    125 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 17 690,00 Kč
    17 690,00 Kč
    1 * 1 KS
       17 690,00 Kč