O tomto produktu
Čerpadlo na rozpouštědla s ručním ovládáním pro stáčení organických rozpouštědel a aromatických látek bez kontaminace. Všechny díly, které jsou v kontaktu s médiem jsou vyrobeny z nerezové oceli DIN 1.403 (AISI 304) a PTFE.
- tuhá vypouštěcí trubice s kohoutem z nerezové oceli/PTFE
- vhodné pro nádoby se šroubením R2“
Čerpadlo s ručním ovládáním funguje na principu přetlaku. V nádrži se ručním čerpáním nahromadí tlak a tak je kapalina vytlačena ven z nádoby. Antistatická sada může být využita k uzemnění čerpadla při čerpání hořlavých kapalin k ochraně před vznikem elektrostatického náboje.
Čerpadlo může být pomocí dvou kulových kohoutů zcela uzavřeno, aby z něj po použití neunikaly nebezpečné výpary. Ruční čerpadlo je vhodné pro nádoby s objemem do 60 litrů. Čerpadlo na rozpouštědla pro tenkostěnné kanystry má šroubení s nastavitelnou výškou přečerpávací trubice.