Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight, self-cocking
Forceps, straight, self-cocking
Straight, fine tip, 120 mm
Katalogové číslo USBE3191
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Forceps, straight, self-cocking
Katalogové číslo USBE3191
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Forceps, straight, self-cocking
Forceps, straight, self-cocking
Straight, fine tip, 120 mm
Přejít na:
Price
171,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Self-cocking, straight forceps made of stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, fine tip
  • Délka:
    120 mm