Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, self-cocking
Forceps, self-cocking
Angled, square tips, 105 mm
Katalogové číslo USBE3131
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Forceps, self-cocking
Katalogové číslo USBE3131
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Forceps, self-cocking
Forceps, self-cocking
Angled, square tips, 105 mm
Přejít na:
Price
147,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Self-cocking forceps made of stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Angled, square tips
  • Délka:
    105 mm