Orders LinkContactUsLinkComponent
Removable needles
Removable needles
New Product
Dodavatel:   HAMILTON BONADUZ
Removable needles
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
New Product
Certifikáty
Removable needles
Removable needles
83 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The benefit of a replaceable needle for the occasional bend or clog and the minimal dead volume of a cemented needle. The unique removable needle design installs the needle precisely at the zero line. The result is a zero dead volume connection that simplifies priming.
Custom lengths and point styles are available. You can order your custom made needle according to your specification.
* Large hub
** Kel-F hub
Product Family Options
RN fused silica needles for 5 - 10 µl syringes
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Typ špičky
    Dostupnost
    Price
  • 01
    FS 0,17
    100 mm
    0,17 mm
    0,08 mm
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 2 920,00 Kč
    2 920,00 Kč
    1 * 3 KS
       2 920,00 Kč
  • 02
    FS 0,23
    100 mm
    0,23 mm
    0,08 mm
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 3 430,00 Kč
    3 430,00 Kč
    1 * 3 KS
       3 430,00 Kč
RN PEEK needles for 250 µl - 10 ml syringes
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Typ špičky
    Dostupnost
    Price
  • 03
    34 *
    51 mm
    1,52 mm
    0,76 mm
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 6 580,00 Kč
    6 580,00 Kč
    1 * 6 KS
       6 580,00 Kč
  • 04
    34 **
    51 mm
    1,52 mm
    0,76 mm
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 7 400,00 Kč
    7 400,00 Kč
    1 * 6 KS
       7 400,00 Kč
RN needles for 2,5 - 100 µl syringes
Informace o produktu
Custom made needles for 2,5 - 100 µl syringes
Informace o produktu
Custom made needles for 250 µl - 10 ml syringes
Informace o produktu
RN needles for 250 µl - 10 ml syringes
Informace o produktu
Small hub RN CTC needles
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Typ špičky
    Dostupnost
    Price
  • 77
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 955,00 Kč
    955,00 Kč
    1 * 3 KS
       955,00 Kč
  • 78
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS
    1 * 3 KS - 1 090,00 Kč
    1 090,00 Kč
    1 * 3 KS
       1 090,00 Kč
  • 79
    23s
    43 mm
    0,64 mm
    0,12 mm
    AS
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 2 920,00 Kč
    2 920,00 Kč
    1 * 6 KS
       2 920,00 Kč
  • 80
    26s
    43 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    AS
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 2 920,00 Kč
    2 920,00 Kč
    1 * 6 KS
       2 920,00 Kč