Tetrachlorethylen, Supelco®
Katalogové číslo 15889-10ML-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 mL
- Sekvence:2275
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,09332
Bod varu:121,1 °C (1013 hPa)
Bod tání:–22 °C
Hustota:1,63 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-825-9
UN:1897
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS08
:GHS09
Číslo CAS:127-18-4
Vzorec:C₂Cl₄
MDL číslo:MFCD00000834