Orders LinkContactUsLinkComponent
Benchtop densitometers
Dodavatel:   GRANT INSTRUMENTS
Benchtop densitometers
Dodavatel:  GRANT INSTRUMENTS
Certifikáty
Benchtop densitometers
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Densitometers for turbidity of cell suspensions.
  • Battery operated model convenient for remote areas
  • Factory calibrated - Retains calibration without power supply
  • Can be user calibrated with commercial standards or cell suspensions prepared in the laboratory
Suitable for life science applications, on the bench or in cold rooms, incubators and workstations.
Delivery information: Supplied with D16 adapter for Ø 16 mm tubes.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 614-0234
  • 614-0235
  • Přesnost hustoty:
  • 3,0 ±0,1 McF
  • 3,0 ±0,1 McF
  • Velikost vzorku:
  • 2 ml
  • 2 ml
  • Zdroj světla:
  • LED
  • LED
  • Š×H×V:
  • 165×115×75 mm
  • 165×115×75 mm
  • Hmotnost:
  • 700 g
  • 700 g
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Model
    Rozsah
    Dostupnost
    Price
  • 614-0234
    Benchtop turbidity meter with EU, UK and CH-plugs
    Benchtop turbidity meter with EU, UK and CH-plugs
    01
    DEN-1
    0,3 – 15,0 McF
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 890,00 Kč
    18 890,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 890,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0234
    Přesnost hustoty
    3,0 ±0,1 McF
    Velikost vzorku
    2 ml
    Zdroj světla
    LED
    Š×H×V
    165×115×75 mm
    Hmotnost
    700 g
  • 614-0235
    Handheld turbidity meter (battery operated)
    Handheld turbidity meter (battery operated)
    02
    DEN-1B
    0 − 15,00 McF
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 23 520,00 Kč
    23 520,00 Kč
    1 * 1 KS
       23 520,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0235
    Přesnost hustoty
    3,0 ±0,1 McF
    Velikost vzorku
    2 ml
    Zdroj světla
    LED
    Š×H×V
    165×115×75 mm
    Hmotnost
    700 g
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Spare adaptor for Ø 16 mm tubes
    Spare adaptor for Ø 16 mm tubes
    GRAND16
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 160,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Glass Test Tube 18×100 mm. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
    Glass Test Tube 18×100 mm. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
    GRANDENTUBE18
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 2 010,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Glass test tube 16×100 mm, high borosilicate, PP cap with silicone pad (100 tubes per box)
    Glass test tube 16×100 mm, high borosilicate, PP cap with silicone pad (100 tubes per box)
    GRANDENTUBE16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 2 010,00 Kč