ContactUsLinkComponent
Clamps, micro
Clamps, micro
Catalog # BOCH5460
Supplier:  BOCHEM
undefined
Clamps, micro
Catalog # BOCH5460
Supplier:  BOCHEM
Specifications
  • Upínací šířka:
    15 mm
  • Délka:
    150 mm
  • Materiál:
    Popouštěné lité železo
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Micro clamps made of tempered cast iron, green varnished.
  • Fingers are covered with a layer of cork to protect clamped items