Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenol
Fenol
2725, Glass bottle, 500 mL
Katalogové číslo ROTH0038.3
Toxický
Korozi způsobující
Zdraví
Marketsource
Dodavatel:   Roth Carl
Fenol
Katalogové číslo ROTH0038.3
Dodavatel:  Roth Carl
Marketsource
Číslo CAS:  108-95-2
Fenol
2725, Glass bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  108-95-2
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyma:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • Číslo CAS:108-95-2
  • Vzorec:C₆H₅OH
  • MDL číslo:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11
  • Merck Index:12,07390
  • Bod varu:181,7 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:40,8 °C
  • Hustota:1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:81 °C
  • UN:1671
  • ADR:6.1,II
  •  :Density: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-632-7
  • REACH:01-2119471329-32
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725