Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-α-Tocopherol acetate
DL-α-Tocopherol acetate
2440, 100 mg, 1
Katalogové číslo 47786.
Dodavatel:   Merck
DL-α-Tocopherol acetate
Katalogové číslo 47786.
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  7695-91-2
DL-α-Tocopherol acetate
DL-α-Tocopherol acetate
2440, 100 mg, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  7695-91-2
Price
1 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Synonyma:  (±)-α-Tocopherol acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate, Vitamine E acetate, DL-alpha-Tocopheryl acetate, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate
  • Číslo CAS:7695-91-2
  • Vzorec:C₃₁H₅₂O₃
  • MDL číslo:MFCD00072042
  • Molecular Weight:472.75
  • EINECS:231-710-0
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    2440
  • Pk Info:
    100 mg