ContactUsLinkComponent
Octan amonný
Irritant
Octan amonný
Catalog # A043
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
undefined
Irritant
Octan amonný
Catalog # A043
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,00495
Melting Pt:114 °C
Density:1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:136 °C
EINECS:211-162-9
 :GHS07
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:631-61-8
Formula:H₃CCOONH₄
MDL Number:MFCD00013066