ContactUsLinkComponent
2-Propanol ≥70% (v/v), sterile
2-Propanol ≥70% (v/v), sterile
  148-0123
 :  Texwipe
 :  
undefined
2-Propanol ≥70% (v/v), sterile
  148-0123
 :  Texwipe
 :  
  • Bal.:
    4
  • Sekvence:
    0004
  • Pk Info:
    4 x 3,8 l
 :
 :0,8…0.92 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :200-661-7
 :1987
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :67-63-0
 :(CH₃)₂CHOH
 :MFCD00011674