0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
2-Propanol
2-Propanol ≥70% (v/v), sterile
2-Propanol ≥70% (v/v), sterile
2-Propanol ≥70% (v/v), sterile
148-0123
:
Texwipe
:
2-Propanol ≥70% (v/v), sterile
148-0123
:
Texwipe
:
Bal.:
4
Sekvence:
0004
Pk Info:
4 x 3,8 l
:
:
0,8…0.92 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
200-661-7
:
1987
:
3,II
:
GHS02
:
GHS07
:
67-63-0
:
(CH₃)₂CHOH
:
MFCD00011674