ContactUsLinkComponent
Oxid hlinitý ≥99.8% (trace metals basis), nanopowder 13 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Oxid hlinitý ≥99.8% (trace metals basis), nanopowder 13 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL718475-100G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Oxid hlinitý ≥99.8% (trace metals basis), nanopowder 13 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL718475-100G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,00355
Boiling Pt:2980 °C (1013 hPa)
Melting Pt:2045 °C
Density:3,94 g/cm³ (20 °C)
EINECS:215-691-6
REACH:01-2119529248-35
CAS Number:1344-28-1
 :11092-32-3
Formula:Al₂O₃
MDL Number:MFCD00003424