Supelco® Organic Reference Standard, Ammonium sulfate
Katalogové číslo 59845-25G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:25 g
- Čí. CAS:7783-20-2
- Popis:Ammonium sulfate
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00003391
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Mascagnite
- Bod tání:>280 °C (dec.) (lit.)
- Vzorec:(NH₄)₂SO₄
- Molekulární hmotnost:132,14
- Hustota:1,77 g/ml at 25 °C (lit.)