Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum filter holders
Vacuum filter holders
Dodavatel:   Sartorius
Vacuum filter holders
Dodavatel:  Sartorius
Certifikáty
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
  • Vacuum operated
Product Family Options
Informace o produktu
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Aluminium closing cap
    Aluminium closing cap
    SART6980591
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Closing ring
    Closing ring
    SART6980590
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 285,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Glass cylinder, 130 ml
    Glass cylinder, 130 ml
    SART6985060
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 1 930,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Glass cylinder, 85 ml
    Glass cylinder, 85 ml
    SART6980589
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Plug
    Plug
    SART6980588
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 998,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • PP base
    PP base
    SART6980586
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 285,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Flat silicone gasket
    Flat silicone gasket
    SART6980573
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 163,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Silicone O-ring
    Silicone O-ring
    SART6980574
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč