Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoop
Scoop
1000 ml, 115 cm
Katalogové číslo 331-0056
Dodavatel:   BURKLE
Scoop
Katalogové číslo 331-0056
Dodavatel:  BURKLE
Scoop
Scoop
1000 ml, 115 cm
Přejít na:
Price
10 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel V2A (1.4301).
  • Complete with rod
  • No openings, undercuts or crevices in which residues could collect
  • Pore-free finish produced by high quality laser welding seams
  • Sterilisable by flame or steam sterilisation
Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Délka:
    115 cm