Orders LinkContactUsLinkComponent
Mixing/dosing containers
Mixing/dosing containers
Dodavatel:   BURKLE
Mixing/dosing containers
Dodavatel:  BURKLE
Certifikáty
Mixing/dosing containers
Mixing/dosing containers
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The containers close completely tight. They have thick sides, they are seamless, impact-resistant and stress-free sintered.
  • LDPE
  • With 3/4" inner thread at the container base
  • Suitable for food
The wide-necked opening enables safe filling.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Type
    Ø otvoru
    Výška
    Dostupnost
    Price
  • 01
    60 l
    With 10 l divisions
    450 mm
    620 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 770,00 Kč
    7 770,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 770,00 Kč
  • 02
    100 l
    With 10 l divisions
    450 mm
    800 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 510,00 Kč
    10 510,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 510,00 Kč
  • 03
    200 l
    With 20 l divisions
    550 mm
    1020 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 16 800,00 Kč
    16 800,00 Kč
    1 * 1 KS
       16 800,00 Kč
  • 04
    500 l
    With 50 l divisions
    815 mm
    1230 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 30 690,00 Kč
    30 690,00 Kč
    1 * 1 KS
       30 690,00 Kč