Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Blood Collection tube, BD Vacutainer®, Plast, Sodium citrate (0,109 M), BD Hemogard™ uzávěr, Světle modrá, 75 mm, 13 mm, 2,7 ml
BDAM363048
PET/PP or glass.
- With buffered citrate
- With paper lable
- Hemogard™ closure
Citrate tubes
- Typ uzávěru:BD Hemogard™ uzávěr
- Ø:13 mm
- Objem:2,7 ml
- Popis:Blood Collection tube, BD Vacutainer®
- Délka:75 mm
- Materiál:Plast
- Barva víčka:Světle modrá
- Aditivum:Sodium citrate (0,109 M)