Cuvette for turbidity
Cuvette for turbidity, 25 ml, 25 mm, 70 mm, Optical glass
Katalogové číslo 634-0944
Dodavatel: Hellma
Přejít na:
Product Details & Documents
Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifikace
- Délka optické dráhy:25 mm
- Objem:25 ml
- Materiál okna:Optical glass
- Popis:Cuvette for turbidity
- Výška:70 mm