Orders LinkContactUsLinkComponent
Scissors, universal
Scissors, universal
Bent, blunt/blunt, 180 mm
Katalogové číslo RSGA109.185
Dodavatel:   RSG
Scissors, universal
Katalogové číslo RSGA109.185
Dodavatel:  RSG
Scissors, universal
Scissors, universal
Bent, blunt/blunt, 180 mm
Přejít na:
Price
215,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Universal scissors with black plastic grip.
  • Autoclavable (max. 143 °C)
Documents
Specifikace
  • Type:
    Bent, blunt/blunt
  • Délka:
    180 mm