About this item
Kalibrační standardy Hellma® vyhovují všem nezbytným standardům a předpisům a nabízejí tak nejvyšší kvalitu pro rekalibraci vašeho spektrometru.
Kalibrační certifikát DAkkS*
- Všechny sady včetně relevantní reference
- Návazné na NIST nebo PTB
- Úspora zdrojů a udržitelnost
-
Vyhovující
Výška středu: 8,5 - 20 mm
Vnější rozměr (Š×H×V): 12,5×12,5×48,5
Kalibrační standardy Hellma® jsou 100% vyrobeny v Německu.
Vyhovuje: Kalibrační standardy Hellma® splňují specifikace systémů řízení kvality a lékopisů (např. Eur. a USP) pro nejvyšší požadavky na kvalitu a mezinárodní srovnatelnost výsledků měření.
Sledovatelnost: Všechny výsledky měření kalibračních standardů Hellma® lze vysledovat zpět ke kalibračním standardům měřeným NIST (Národní institut pro standardy a technologie pro fotometrickou přesnost) nebo PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängegenauigkeit).
Úspora zdrojů a udržitelnost: Kalibrační standardy Hellma® lze snadno znovu používat roky a zůstat v provozu po dlouhou dobu. Není potřeba opakovaná, časově náročná příprava a výroba kalibračních roztoků, čímž se šetří zdroje, životní prostředí a rozpočet. Udržitelná a ekologická alternativa.
NIST SRM 1930, European Pharmacopoeia, USP 857. DAkkS kalibrační certifikát* Kalibrační standardy Hellma® jsou vyráběny v kalibrační laboratoři Hellma Analytics, která je akreditována DAkkS* podle DIN EN ISO/IEC 17025 a jsou dodávány s kalibrací DAkk DAkkS certifikát*. *) Poznámka: kalibrační laboratoř akreditovaná DAkkS dle DIN EN ISO/IEC 17025. Akreditace je platná pouze pro rozsah akreditace uvedený v příloze dokumentu D-K-18752-01-00.
30letá záruka. Věříme v naši kvalitu a vy se můžete spolehnout na spolehlivé výsledky měření. Pokud budete pravidelně alespoň každé dva roky rekalibrovat v kalibrační laboratoři Hellma Analytics, získáte 30letou záruku výrobce na všechny kalibrační standardy Hellma®.