Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
Laboratory jacks
Dodavatel:   BOCHEM
Laboratory jacks
Dodavatel:  BOCHEM
Certifikáty
Laboratory jacks
14 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
  • Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
Product Family Options
Aluminium
Informace o produktu
  • Plocha destičky
    Max. statistické zatížení
    Max. dynamické zatížení
    Pracovní výška
    Barva
    S
    Dostupnost
    Price
  • 100×100 mm
    10 kg
    5 kg
    55 - 120 mm
    Zelená
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 140,00 Kč
    5 140,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 140,00 Kč
  • 160×130 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Zelená
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 180,00 Kč
    4 180,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 180,00 Kč
  • 200×200 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Zelená
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 840,00 Kč
    4 840,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 840,00 Kč
  • 240×240 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Zelená
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 490,00 Kč
    5 490,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 490,00 Kč
  • 300×300 mm
    60 kg
    12 kg
    90 - 470 mm
    Zelená
    Adjusting wheel for ratchet
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 17 290,00 Kč
    17 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       17 290,00 Kč
  • 400×400 mm
    60 kg
    15 kg
    90 - 470 mm
    Zelená
    Adjusting wheel for ratchet
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 24 440,00 Kč
    24 440,00 Kč
    1 * 1 KS
       24 440,00 Kč
  • 160×130 mm
    30 kg
    7 kg
    75 - 400 mm
    Zelená
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 550,00 Kč
    5 550,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 550,00 Kč
  • 200×200 mm
    30 kg
    7 kg
    75 - 400 mm
    Zelená
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 6 190,00 Kč
    6 190,00 Kč
    1 * 1 KS
       6 190,00 Kč
Anodised aluminium
Informace o produktu
  • Plocha destičky
    Max. statistické zatížení
    Max. dynamické zatížení
    Pracovní výška
    Barva
    S
    Dostupnost
    Price
  • 100×100 mm
    10 kg
    5 kg
    55 - 120 mm
    Modrá
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 520,00 Kč
    5 520,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 520,00 Kč
  • 240×240 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Modrá
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 6 070,00 Kč
    6 070,00 Kč
    1 * 1 KS
       6 070,00 Kč
  • 300×300 mm
    60 kg
    12 kg
    90 - 470 mm
    Modrá
    Adjusting wheel for ratchet
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 360,00 Kč
    19 360,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 360,00 Kč
  • 400×400 mm
    60 kg
    15 kg
    90 - 470 mm
    Modrá
    Adjusting wheel for ratchet
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 27 320,00 Kč
    27 320,00 Kč
    1 * 1 KS
       27 320,00 Kč
  • 200×200 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Modrá
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 230,00 Kč
    5 230,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 230,00 Kč
  • 160×130 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Modrá
    Adjusting wheel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 580,00 Kč
    4 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 580,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Ratchet for laboratory jacks, length 190 mm
    Ratchet for laboratory jacks, length 190 mm
    245-0026
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 370,00 Kč