Láhve, úzkohrdlé, se standardní broušenou zátkou, WHEATON®
Supplier: DWK Life Sciences
Certificates
About this item
Láhve, vyrobené z borosilikátového skla, se skleněnou zátkou
- Velmi dobrá chemická a tepelná odolnost
- Hnědé pro ochranu materiálu citlivého na světlo
- Vylévací okraj s funkcí no-drip Kulatá osmihranná zátka jako prevence kontaminace
Frequently Bought Together