Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital timer
Digital timer
Electronic timer, Bílá, 50×23×62 mm
Katalogové číslo KART902
Dodavatel:   KARTELL
Digital timer
Katalogové číslo KART902
Dodavatel:  KARTELL
Digital timer
Digital timer
Electronic timer, Bílá, 50×23×62 mm
Přejít na:
Price
1 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electronic timer, battery operated.
  • Four digits display up to 19 hours 59 minutes
  • Alarm sounds at the end of the set time
  • Free-standing, clip or magnetic fixings
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Electronic timer
  • Š×H×V:
    50×23×62 mm