Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampler with suction lance, UniSampler
Sampler with suction lance, UniSampler
Sampler with suction lance, PP/PVC, 1000 ml, 100 cm
Katalogové číslo 300-1041
Dodavatel:   BURKLE
Sampler with suction lance, UniSampler
Katalogové číslo 300-1041
Dodavatel:  BURKLE
Sampler with suction lance, UniSampler
Sampler with suction lance, UniSampler
Sampler with suction lance, PP/PVC, 1000 ml, 100 cm
Price
8 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The collection lance consists of an inner tube and an outer tube. The suction position can be varied steplessly with the outer tube within a height of 0 to 48 cm.
  • PP suction tube and PVC suction hose
  • Universal bottle adapter made of PVC
  • Bottle necks Ø 24, 32, 39 and 50 mm nominal dimension
Informace o dodávce: Supplied with five PP sample bottles of 250 ml and 500 ml, a vacuum pump, an adapter for sample bottles 100 to 1000 ml, 20 seal-it bottle seals.
Specifikace
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Popis:
    Sampler with suction lance
  • Délka:
    100 cm
  • Materiál:
    PP/PVC
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • 331-2613
    13
    100 ml
    50 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 134,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • 331-2612
    12
    250 ml
    40 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 81,80 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • 331-2611
    11
    100 ml
    32 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 58,80 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • 300-1018
    14
    1000 ml
    65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 223,00 Kč