Orders LinkContactUsLinkComponent
Mechanical timers
Mechanical timers
Dodavatel:   KARTELL
Mechanical timers
Dodavatel:  KARTELL
Certifikáty
Mechanical timers
Mechanical timers
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time
Product Family Options
Informace o produktu
  • Barva
    Přesnost
    Ø
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • KART900
    Clip model
    Clip model
    Bílá
    3 %
    56,6×56,5×28 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 859,00 Kč
    859,00 Kč
    1 * 1 KS
       859,00 Kč
  • KART901
    One hand model
    One hand model
    Bílá/černá
    3 %
    72 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 859,00 Kč
    859,00 Kč
    1 * 1 KS
       859,00 Kč