Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers for test tubes
Stoppers for test tubes
Přírodní, 11 mm
Katalogové číslo 212-0222
Dodavatel:   KARTELL
Stoppers for test tubes
Katalogové číslo 212-0222
Dodavatel:  KARTELL
Stoppers for test tubes
Stoppers for test tubes
Přírodní, 11 mm
Přejít na:
Price
585,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Stoppers for disposible tubes, PE.
Specifikace
  • Ø dno:
    11 mm
  • Barva:
    Přírodní