Filtrační destičky, 96-jamkové, GST MultiTrap™
Catalog # 28-4055-00
Supplier: Cytiva
Specifications
- Aplikace:Purifikace proteinů
- Poč. jamek:96
- Popis:GST MultiTrap™ 4B
- Materiál:PP/PE
- Bal.:4
- Objem jamky:800 µl
Specifications
About this item
GST MultiTrap™ FF a GST MultiTrap™ 4B jsou předbaleny. 96-jamkové filtrační destičky pro reprodukovatelný, vysoce výkonný screening a purifikaci proteinů označených glutathion S-transferazou (GST).
- vysoce reprodukovatelné výsledky: jamka k jamce a destička k destičce
- velká čistota v jednom kroku, vysoká chemická stabilita
- nepředčištěné vzorky zavedeny přímo do jamek
- pro pohodlnost jsou jamky připraveny s médiem Glutathione Sepharose™
Purifikace až 0,5 mg GST-označených proteinů/jamky přímo od nepřečištěného buněčného lyzátu lze získat použitím filtračních destiček GST MultiTrap™. Přímá purifikace GST-označených proteinů od nepřečištěného lyzátu zkracuje dobu zpracování a minimalizuje degradaci citlivých cílových proteinů. Formát 96-jamkových destiček zajišťuje velkou flexibilitu, jak při práci s automatizovanými robotickými systémy, tak s manuálními odtředivkami nebo vakuem. Konzistentní výkon jamky k jamce a destičky k destičce zajišťuje vysokou reprodukovatelnost.
Delivery information: GST MultiTrap™ FF jsou baleny s Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow, zatímco GST MultiTrap™ 4B jsou baleny s Glutathione Sepharose™ 4B.