2-Fluoroaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
8.20565.0100
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
- Solubility:17 g/l (20 °C)
- Melting Point:-29 °C
- Molar Mass:111.11 g/mol
- Boiling Point:171 - 173 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:1 hPa (20 °C)
- Flash Point:60 °C
- Refractive Index:1.5421 (20 °C, 589 nm)
- Density:1.15 g/cm3 (20 °C)
:
:182 °C (1013 hPa)
:–29 °C
:1,15 g/cm³ (20 °C)
:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:206-478-9
:2941
:GHS02
:GHS07
:Ambient
:348-54-9
:C₆H₆FN
:MFCD00007642