Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro spoon
Micro spoon
With plastic handle, 150 mm, 5 mm
Katalogové číslo RSGA087.025
Dodavatel:   RSG
Micro spoon
Katalogové číslo RSGA087.025
Dodavatel:  RSG
Micro spoon
Micro spoon
With plastic handle, 150 mm, 5 mm
Přejít na:
Price
1 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
Specifikace
  • Popis:
    With plastic handle
  • Délka:
    150 mm
  • Velikost lžíce:
    5 mm