ContactUsLinkComponent
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Irritant
Corrosive
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Catalog # VWRS6078.9025
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Irritant
Corrosive
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Catalog # VWRS6078.9025
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    25 kg
  • Sekvence:
    4283
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,01687
Melting Pt:∼42 °C
Density:1,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:233-332-1
UN:1454
ADR:5.1,III
 :GHS07
 :GHS05
CAS Number:13477-34-4
Formula:Ca(NO₃)₂·4H₂O
MDL Number:MFCD00149604